Merck
N5632
Sigma-Aldrich
尼罗河蓝 A
Dye content ≥75 %, Powder
别名:
尼罗蓝硫酸盐, 碱性蓝 12
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2C20H20N3O · SO4
CAS Number:
分子量:
732.85
顏色索引編號:
51180
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
Product Name
尼罗河蓝 A, Dye content ≥75 %
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 mg/mL, blue
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼罗蓝A是一种用于生物学和组织学的氨基二乙氨基苯恶唑硫酸铵。它是一种具有高度荧光性和光稳定性的有机染料,用于染色衣物,并用于脂质组织化学。
應用
尼罗蓝A适用于动物组织石蜡切片中黑色素和脂褐素的染色和鉴别,也适用于冷冻切片中脂类的组织化学方法。
生化/生理作用
尼罗蓝A将酸性成分,如磷脂、核酸和脂肪酸染成深蓝色,而中性脂质,即甘油三酯,染成粉红色或红色。
特點和優勢
用于制备电流型葡萄糖传感元素。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)