About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
CAS Number:
分子量:
908.88 (anhydrous basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.76
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
新霉素 三硫酸盐 水合物, powder, BioReagent, suitable for cell culture
生物源
Streptomyces sp.
品質等級
產品線
BioReagent
形狀
powder
效力
≥600 μg neomycin per mg (Dried basis)
包裝
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to yellow
溶解度
H2O: 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
化学结构:氨基糖苷类
用作储备液。 储备溶液应过滤除菌并在2-8℃储存。37℃可稳定储存5天。
應用
新霉素三硫酸盐水合物用于:
  • 确定Netrin1编码基因(Ntn1)对耳蜗外植体中氨基糖苷类抗生素的保护作用
  • 大肠杆菌 抗生素敏感试验
  • 小鼠骨髓移植
生化/生理作用
作用方式:该产品通过和30S以及50S亚基结合,引起错编,抑制蛋白质合成过程的起始和延长。 新霉素也可阻断电压敏感的Ca2+ 通道,而不会影响神经元中Na+/Ca2+逆向转运蛋白。
抗菌谱:新霉素能够作用于革兰氏阳性和阴性细菌。
新霉素三硫酸盐是一种氨基糖苷类抗生素,由链霉菌产生,至少含有85%的新霉素B。用于研究抗生素的细胞毒性副作用、某些成纤维细胞血小板衍生生长因子的应答以及提取核磷脂酰肌醇4,5-二磷酸相互作用蛋白。新霉素三硫酸盐可用作筛选剂,筛选出用新选择标记基因转化的原核细胞。本产品用于细胞培养时的建议使用浓度为5 mL/L。
準備報告
新霉素硫化物50mg/ml溶于H2O,得到澄清溶液。
其他說明
保持容器密封,存放在干燥,通风良好的地方。保持干燥。
免責聲明
储备溶液应过滤灭菌并在2-8℃储存,且在37℃可稳定储存5天。 1mg/mL新霉素溶液(溶于1M磷酸缓冲液),pH8.0,0-5℃储存时应在14天内使用。溶液要避光,避免潮湿。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)