About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO7
CAS Number:
分子量:
285.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
4-硝基苯基 α- L -吡喃鼠李糖苷, powder
化驗
≥98% (TLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
InChI 密鑰
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-硝基苯基 α- L -吡喃鼠李糖苷已被用作测定 β 的底物-葡萄糖苷酶活性。它还被用作测量 α- L -鼠李糖苷酶活性的 欧球菌 土曲霉
生化/生理作用
对硝基苯基 α-L-鼠李糖苷是测定 α-L-鼠李糖苷酶活性的底物。通过酶水解 4-硝基苯基 α-L-吡喃鼠李糖生成 4-硝基苯酚,在 405 nm 分光光度法测定。
基底
柚苷酶的显色底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)