生物来源
yeast
质量水平
方案
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
表单
powder
溶解性
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
作为一种试剂,NADH可用于酶循环测定,以扩大对低浓度含量的生物相关酶或代谢物活性的检测。
包装
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
氧化应激,在一部分上,是由多种细胞过程产生的活性氧介导,并由诸如酶清除剂或抗氧化剂调节剂等细胞抗氧化剂机制所控制的。自由基,如活性氧,会通过细胞引起细胞损伤。
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
实验方案
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.