N9645

Millipore

滤膜,硝化纤维

TF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm

PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24

material

TF membrane

manufacturer/tradename

Millipore GSTF04700
Millipore GSTF04700

diam.

47 mm

pore size

0.22 μm

正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南

General description

含有少量醋酸纤维素的生物惰性硝酸纤维素膜,用于改善操作。可高压灭菌至 121°C;75°C 以下使用。与稀酸、稀碱、碳氢化合物和非极性液体化学相容。MF-Millipore 滤膜的水溶出物 < 5%,包括 Triton 润湿剂 TF-Millipore 滤膜不含 Triton,水溶出物甚至低于 MF 滤膜。硝酸纤维素印迹膜见电泳设备章节中的 Immobilon-NC。

Pictograms

Flame

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Precautionary Statements

Personal Protective Equipment

dust mask type N95 (US),Eyeshields,Gloves

RIDADR

UN 3270 4.1 / PGII

WGK Germany

3

分析证书
原产地证书 (CofO)
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the...

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。