濃度
0.5% in isopropanol
技術
microbe id | staining: suitable
顏色
dark red
εmax
0.20-0.50 at 510-517 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1c(cc(c(c1)C)N=Nc2c(ccc(c2)C)C)C
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
InChI 密鑰
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
油红O可将脂质染为橙红色。它还能标记液泡,特别是在ALL-L3(急性淋巴细胞白血病)或伯基特淋巴瘤/白血病中观察到的液泡。油红O染色适用于新鲜样品,因为酒精固定会去除样品中的脂质。
應用
油红O是一种脂溶性偶氮染料,用于对冷冻切片的中性甘油三酯和脂质以及石蜡切片的一些脂蛋白进行染色。在组织学中,以异丙醇为溶剂的油红O过饱和溶液可用于对组织中的脂肪染色。
油红O溶液已被用于对中性脂质和脂肪细胞进行染色,并用于成纤维细胞中的脂肪滴显色。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)