Merck
All Photos(6)
P0652
Sigma-Aldrich
蛋白酶 来源于链霉菌
Type XXI, ≥15 units/mg solid
Synonym(s):
链丝菌蛋白酶 E, 链霉菌蛋白酶 E
CAS Number:
EC 号:
MDL编号:
NACRES:
NA.54
类型
Type XXI
质量水平
形式
powder
specific activity
≥15 units/mg solid
分子量
~50 kDa
储存温度
−20°C
Related Categories
应用
链霉蛋白酶E可用于降解柞蚕丝素蛋白膜。
至少包含三种蛋白水解活性的混合物,其中包含细胞外丝氨酸蛋白酶。通常,丝氨酸蛋白酶显示出广泛的底物特异性,而这被视为通过分子中由一个Asp、一个His和Ser残基组成的活性位点所介导的。该酶能够选择水解谷氨酸或天冬氨酸的羧基侧的肽键。
蛋白酶通常用于核酸的分离过程,通过补充0.2%十二烷基硫酸钠和10 mM EDTA并孵育0.5-3.0小时。
该酶可用于不溶性蛋白质的蛋白水解和蛋白结构研究。来自 灰色链霉菌链霉菌 的蛋白酶已经在一项研究中用于鉴定残留物71(作为拓扑特异性差异的关键残留物)。 蛋白酶也已用于研究蛋白酶作为链霉素生产中副产物的产生。
通过在80 °C以上加热15-20分钟以完全灭活。
包装
100, 500, 1000 units
生化/生理作用
碱性蛋白酶在pH 11.0下的活性约为蛋白酶在pH 7.5和37℃的常规测定条件下的两倍。相比之下,P5147型XIV蛋白酶在pH 11.0,30℃条件下仅有约25%的活性。
物理属性
等电点:8.7
抑制剂:二异丙基氟磷酸盐,EDTA
最适pH:> = 12
最适温度:60oC
pH稳定性:pH 5.0 - 11.5(25oC,24小时)
热稳定性:低于50oC(pH 8.3,15分钟)
单位定义
在pH 11.0、30 °C条件下,一个单位每分钟可水解酪蛋白并产生相当于1.0 μmole (181 μg)酪氨酸的多肽。
外形
该酶比已知碱性蛋白酶在更高的pH范围内更具活性,即使在0.2N NaOH溶液中也可显示出蛋白水解活性。该酶可用于不溶性蛋白质的蛋白水解和蛋白结构研究。
制备说明
收集自S.Sp的培养基肉汤中
象形图
Exclamation markHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service