About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
CAS Number:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722375
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51202303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.76
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
98-101%
形狀
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 100 mg/mL
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
基因資訊
mouse ... Oprk1(18387)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-青霉胺来源于相应的 β-内酰胺抗生素的水解。
應用
在肝豆状核变性病中用作抗风湿药和螯合剂。用作铜螯合剂与半胱氨酸或其他硫化物介质组分形成混合二硫化物。用于灭活蛋白-1dna 结合 ,抑制兔关节软骨细胞异步培养的生长
生化/生理作用
青霉胺是青霉素类抗生素的特征性降解产物。一个铜原子与两个青霉胺分子结合。青霉胺可减少胱氨酸尿症中过量胱氨酸的排泄。这是通过青霉胺和胱氨酸之间的二硫键互换,形成易于排泄的青霉胺-半胱氨酸二硫化物。青霉胺可干扰原胶原分子之间交联的形成,并在新形成时将其裂解。青霉胺降低 IgM 类风湿因子,抑制 T 细胞活性。
其他說明
将容器密闭保存在干燥和通风良好的地方。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)