About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13CO2CH3
CAS Number:
分子量:
256.42
Beilstein:
1776383
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
≥98.5%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)