Merck
P6641
Sigma-Aldrich
1,2-二酰-sn-甘油-3-磷酸-L-丝氨酸 溶液
≥97%, from bovine brain, chloroform:methanol solution
别名:
3-sn-磷脂酰-L-丝氨酸, L-α-磷脂酰-L-丝氨酸, PS, 磷脂酰丝氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
生物源
bovine brain
品質等級
化驗
≥97%
形狀
chloroform:methanol solution
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
  • 由肉桂酸及其羟基衍生物修饰的脂双层的电泳光散射和电化学阻抗谱研究。: 该研究探索了脂双层的修饰,特别关注了肉桂酸衍生物和脂质结构(包括1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸基-ʟ-丝氨酸)的相互作用。该研究采用电泳光散射和电化学阻抗谱来阐明这些经过修饰的双层的电化学性质和稳定性,重点介绍了其在生物物理和生物化学应用中的潜力(Naumowicz et al., 2020)。
  • 用于通过毛细管液相色谱表征分析物-脂质体相互作用的、由脂质体修饰的二氧化硅基整体毛细管柱。: 该研究考察了以脂质体(包括1,2-二酰基-sn-甘油-3-磷酸基-ʟ-丝氨酸)修饰的二氧化硅基整体毛细管柱在分析物-脂质体相互作用研究中的用途。本研究中采用的毛细管液相色谱技术提供了有关脂质环境中分析物行为的见解,这对膜相互作用的理解和脂质基递送系统的开发很关键(Moravcová et al., 2013)。
生化/生理作用
一种主要发现于灰质中的代谢缓慢的结构磷脂。
注意
暴露在室温下的溶液约每天降解0.5%。
分析報告
实际浓度见标签。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.1 °F - closed cup
閃點(°C)
26.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)