Merck
P7119
PGO酶制剂
1 G capsules
别名:
Peroxidase - Glucose oxidase preparation
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble capsule/100 mL at 25 °C, clear, colorless (pH 6.95-7.05)
storage temp.
2-8°C
General description
每个胶囊含有500单位的葡萄糖氧化酶(Aspergilus niger)、100个purpurogallin单位的过氧化物酶(辣根)和缓冲盐。该反应产生棕色的氧化邻联茴香胺。在425-475nm处测量的棕色强度与原始葡萄糖浓度成比例。
Application
PGO酶已被用于:
  • 饮食抽样和化学分析
  • 测定血浆和卵泡液的葡萄糖水平
  • 测定脱支回生米淀粉组分中的葡萄糖含量
经测试适用于葡萄糖的定量。
Biochem/physiol Actions
PGO酶用于酶法定量测定水溶液(如血清)中的葡萄糖。通常用邻联茴香胺作为比色底物,在425-475nm处监测反应。葡萄糖氧化酶法消除了干扰物质的影响。一个胶囊的内容物包含100单位过氧化物酶和500单位葡萄糖氧化酶以及缓冲盐。
Preparation Note
将1个胶囊PGO酶的内容物加入到琥珀色瓶中的100mL水中,制备PGO酶溶液。将瓶子颠倒几次,轻轻摇动溶解。PGO酶溶液应储存在2-8°C。除非产生浑浊,否则溶液可稳定保存长达1个月,在-20°C下至少可保存6个月。
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
存储类别
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)