Merck
P7768
Sigma-Aldrich
丙酮酸激酶 来源于兔肌肉
Type VII, buffered aqueous glycerol solution, 350-600 units/mg protein
别名:
ATP:丙酮酸盐 2-O-磷酸转移酶, PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
类型
Type VII
质量水平
表单
buffered aqueous glycerol solution
比活
350-600 units/mg protein
分子量
237 kDa
浓度
2.0-20.0 mg/mL
异质活性
lactic dehydrogenase and creatine phosphokinase ≤0.01%
phosphoglucomutase and myokinase ≤0.05%
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
研究领域:细胞信号转导
丙酮酸激酶起细胞代谢调节作用。哺乳动物中有四种丙酮酸激酶亚型:PKM1、PKM2、PKR、PKL。哺乳动物丙酮酸激酶是由相同亚基组成的四聚体,以二聚体的二聚体形式组装。每条单体含有一个活性位点,由3个主要的结构域(A、B、C)和一个小的N端结构域组成。丙酮酸激酶M2亚型(PKM2)支持合成代谢,表达于肿瘤和正常组织。
应用
Sigma 公司的丙酮酸激酶已用于制备 大肠杆菌 培养物的 BL21 CP 菌株的无细胞提取物,用于高产无细胞蛋白表达。该酶通过与洗脱的 DAPk(死亡相关蛋白激酶)(一种结合并激活丙酮酸激酶的丝氨酸/苏氨酸激酶)共同孵育,用于测定丙酮酸激酶活性。
丙酮酸激酶(源自兔肌)可加入苹果酸脱氢酶(MDH)分析实验的重折叠缓冲液中。也可作为补充剂加入磷酸甘油酸变位酶(PGM)的分析缓冲液中。
生化/生理作用
丙酮酸激酶催化磷酸基团从磷酸烯醇丙酮酸 (PEP) 转移到 ADP。这种转移产生一分子丙酮酸盐和一分子 ATP。分子量:237 kDa,以分子量为 57 kDa 的四个等亚基的四聚体形式存在。
最佳 pH 值:~7.5
丙酮酸激酶是一种涉及糖酵解和糖异生的酶。 产品 P7768 来自家兔肌肉,以甘油缓冲水溶液形式提供,已用于 PGM 酶试验,用于测定磷酸甘油酸变位酶活性。 丙酮酸激酶也用于研究丙酮酸激酶(PK)缺乏症。
分子量:237 kDa,以分子量为 57 kDa 的四个等亚基的四聚体形式存在。
等电点:7.6
最佳 pH:~7.5
最佳温度:25°C
εA 280= 0.541 mg (p)/ml,1 cm 路径
在 pH 7.4 和 30°C 的 Tris 缓冲液中,报告的 K M 值为 ATP (0.86 mM)、丙酮酸盐 (10 mM)、ADP (0.3 mM) 和 PEP (0.07 mM)。丙酮酸激酶对磷酸烯醇式丙酮酸具有高度特异性,但可利用其他三磷酸二核苷酸作为底物替代 ATP,包括 GTP、ITP、dATP、UTP 和 CTP。
单位定义
在 37°C、pH 7.6 条件下,1 个单位将每分钟 1.0 μmol 磷酸(烯醇)丙酮酸转化为丙酮酸。
外形
溶于含 0.01 M 磷酸盐的 50% 甘油的溶液,pH 7.0
分析说明
缩二脲法测定蛋白
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
James F Zawada
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 805, 31-41 (2011-11-19)
Crude cell-free extracts are useful tools for investigating biochemical phenomena and exploiting complex enzymatic processes such as protein synthesis. Extracts derived from E. coli have been used for over 50 years to study the mechanism of protein synthesis. In addition
Structural-functional diversity of malaria parasite's PfHSP70-1 and PfHSP40 chaperone pair gives an edge over human orthologs in chaperone-assisted protein folding
Anas M, et al.
The Biochemical Journal, 477(18), 3625-3643 (2020)
Hager Souabni et al.
Communications biology, 4(1), 493-493 (2021-04-24)
Tripartite efflux pumps built around ATP-binding cassette (ABC) transporters are membrane protein machineries that perform vectorial export of a large variety of drugs and virulence factors from Gram negative bacteria, using ATP-hydrolysis as energy source. Determining the number of ATP
Studies on pyruvate kinase (PK) deficiency. II. Electrophoretic, kinetic and immunological studies on pyruvate kinase of erythrocytes and other tissues.
K Imamura et al.
Journal of biochemistry, 74(6), 1165-1175 (1973-12-01)
I Mor et al.
Oncogene, 31(6), 683-693 (2011-07-05)
Death-associated protein kinase (DAPk), a multi-domain serine/threonine kinase, regulates numerous cell death mechanisms and harbors tumor suppressor functions. In this study, we report that DAPk directly binds and functionally activates pyruvate kinase M2 (PKM2), a key glycolytic enzyme, which contributes