About This Item
CAS Number:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
生物源
egg yolk
品質等級
種類
Type III
化驗
≥97% (TLC)
形狀
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI 密鑰
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蛋黄中的L-α-磷脂酰乙醇胺具有较高的不饱和脂肪酸含量,并具有自由基清除活性。L-α-磷脂酰乙醇胺(PE)是一种膜磷脂,在存在磷脂酰丝氨酸合酶2的条件下可与磷脂酰丝氨酸相互转化。PE对于维持膜结构完整性至关重要。它是动植物和酵母中含量第二丰富的磷脂,也是细菌中的主要脂质。它在哺乳动物的线粒体中合成。
應用
蛋黄中的L-α-磷脂酰乙醇胺已用于:
  • 用作脂质混合物组分,以合成巨型单层囊泡(GUV)
  • 使用Hela细胞来源粗鞘磷脂合酶相关蛋白的神经酰胺磷酸乙醇胺(CPE)合酶测定
  • 生成小鼠足底肌肉匀浆中脂质定量标准曲线
包裝
在氩气下包装。
注意
制备时纯度为 97-99%。该溶液暴露在室温下每天可分解 0.3-0.5%。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)