About This Item
线性分子式:
KI
CAS Number:
分子量:
166.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.71
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
1 mmHg ( 745 °C)
形狀
powder
技術
cell culture | plant: suitable
mp
681 °C (lit.)
溶解度
H2O: 133 mg/mL at , clear, colorless
SMILES 字串
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)