Merck
PHG0001
SAFC
HEPES
别名:
4-(2-羟乙基)哌嗪-1-乙磺酸, N-(2-羟乙基)哌嗪-N′-(2-乙磺酸)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18N2O4S
CAS Number:
分子量:
238.30
Beilstein:
883043
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH值
4.7-5.3 (, )
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们用于生物制药加工的SAFC®系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity 计划规定的要求
M-Clarity 计划
缓冲液质量是生物制药工艺成功的关键,因为缓冲液几乎在每一个生产步骤中都是必不可少的。
我们广泛的缓冲材料产品线经过妥善管控,可根据您的需求量身定制。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
應用
HEPES是一种生物缓冲液,通常被称为“好”缓冲液。它是最常用的生物缓冲液,因为HEPES的pKa为7.31,与生理pH值7.36相对应。HEPES被认为是对培养细胞系无毒的一种物质,高度可溶于水并可为溶液提供高澄清度。
HEPES用于细胞培养基、生物制药缓冲制剂(上游和下游)以及诊断试剂。基于HEPES的缓冲液被用于纯化抗体、生物活性物质、蛋白质和生长因子的生物过程。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
同類產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)