Merck
R1386
Sigma-Aldrich
RNA 样品上样缓冲液
for NA electrophoresis, without ethidium bromide
登录查看公司和协议定价
EC 号:
MDL编号:
NACRES:
NA.25
等级
for molecular biology
质量水平
形式
solution
异质活性
RNase, none detected
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
R4268G2526B4930
Sigma-Aldrich
R1386
RNA 样品上样缓冲液
Sigma-Aldrich
R4268
RNA 样品上样缓冲液
凝胶加样缓冲液 for NA electrophoresis
G2526
凝胶加样缓冲液
毛细管电泳运行缓冲液 (10x) for automated DNA sequencing
B4930
毛细管电泳运行缓冲液 (10x)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
foreign activity
RNase, none detected
foreign activity
RNase, none detected
foreign activity
RNAse, none detected
foreign activity
-
一般描述
RNA 上样缓冲液在 RNA 电泳期间用作追踪染料。这种染料带有轻微的负电荷,会向与 RNA 相同的方向迁移,使用户能够监测分子在凝胶中移动的进程。迁移速率因凝胶组成而异。用样品按 1:3 至 1:6 稀释,加热至 65℃,持续 10 分钟,上样前置于冰上冷却。
应用
RNA 样品上样缓冲液特别适用于在甲醛-琼脂糖凝胶(含有或不含溴化乙锭)上进行 RNA 电泳。在 Northern 印迹检测之前,不推荐使用溴化乙锭进行凝胶染色,因为琼脂糖凝胶或上样缓冲液中存在溴化乙锭会导致转移效率低下。
适合与甲醛琼脂糖凝胶一起用于 Northern 印迹实验。
组分
RNA 上样缓冲液含 62.5% 去离子甲酰胺、1.14M 甲醛、200μg/ml 溴酚蓝,200μg/ml 二甲苯蓝,溶于 1.25 倍工作浓度的 MOPS-EDTA-乙酸钠中。
去离子甲酰胺 62.5%(v/v)、甲醛 1.14M、溴酚蓝 μg/mL、二甲苯氰基 200 μg/mL、MOPS-EDTA-乙酸钠、1.25× 工作浓度。
数量
推荐用法:将 1 个体积的样品加入 2 至 5 倍的样品上样缓冲液中,混合均匀。将样品加热至 65°C,10 分钟,然后,在进行凝胶上样之前立刻在冰上冷却。
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
Millipore
Millipore
S4117
甲酰胺,去离子
甲酰胺 ≥99.5% (GC), BioReagent, for molecular biology
Sigma-Aldrich
F9037
甲酰胺
二甲苯青FF Dye content ≥75 %
Sigma-Aldrich
335940
二甲苯青FF
Gene expression analysis of frontotemporal lobar degeneration of the motor neuron disease type with ubiquitinated inclusions.
Mishra M, et al.
Acta Neuropathologica, 114, 81-94 (2007)
Ahmad Kobiita et al.
Cell reports, 32(1), 107846-107846 (2020-07-09)
The ability of pancreatic β-cells to respond to increased demands for insulin during metabolic stress critically depends on proper ribosome homeostasis and function. Excessive and long-lasting stimulation of insulin secretion can elicit endoplasmic reticulum (ER) stress, unfolded protein response, and