产品名称
罗格列酮, ≥98% (HPLC)
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
创始人
GlaxoSmithKline
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
InChI key
YASAKCUCGLMORW-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... PPARG(5468)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 脂肪细胞分化的培养基成分
- 人结肠癌细胞的细胞增殖测定
- 脂肪细胞中Bcl-2样蛋白13(Bcl2113)的表达
- 作为过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)的配体
生化/生理作用
特点和优势
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.