生物源
Eremothecium ashbyii
化驗
≥98%
形狀
powder
顏色
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI 密鑰
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
核黄素属于B族维生素,含有戊糖侧链核糖醇。
應用
核黄素的用途:
- 检查核黄素饮食在大鼠体内的作用
- 用作HECM-6培养基(仓鼠胚胎培养基)补充剂
- 用作细菌基础培养基补充剂
生化/生理作用
核黄素是氧化还原辅因子黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)和黄素单核苷酸(FMN)的关键组成部分,这些辅因子供多种黄素蛋白氧化还原酶、脱氢酶、脱羧酶和电子转运蛋白使用。核黄素参与各种细胞过程,包括脂质代谢中的β氧化、葡萄糖代谢、保护免受细胞氧化损伤、DNA和RNA代谢、糖异生、红细胞生成和皮质类固醇的产生。核黄素缺乏会导致核黄素缺乏症,出现咽喉痛、充血、口腔和粘膜水肿、唇干裂和舌炎等症状。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1