主要文件
R7276
Sigma-Aldrich
PCR 96 孔架
green
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.22
物料
polypropylene
特点
Holds 96 x 0.2 mL tubes
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS23461D
技术
PCR: suitable
尺寸
127x99x30 mm
颜色
green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
坚固的试管架,适用于0.2 mL试管。可容纳标准的8或12联排管。非常适用于PCR之前或之后的采样应用。试管孔刻有数字和字母,方便区分。试管架具有可拆卸的铰链盖。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)