RAB0914
Sigma-Aldrich
大鼠Tnfrsf1b /肿瘤坏死因子受体超家族成员1B ELISA试剂盒
NACRES:
NA.32
species reactivity
rat
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
application(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Tnfrsf1b(156767)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Rat Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 1B.
Application
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)
Pictograms
Corrosion
Signal Word
Warning
Hazard Statements
RIDADR
UN 3264 8 / PGIII
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。