Merck
S0758
Sigma-Aldrich
磺胺苯吡唑
≥98%
别名:
4-氨基-N-(1-苯基-1H-吡唑-5-基)苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H14N4O2S
CAS Number:
分子量:
314.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
溶解度
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI 密鑰
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
磺胺苯吡唑已用作定量分析红景天提取物对细胞色素P450 2C9(cyp2c9)抑制作用的阳性对照。也用作内皮细胞和微粒体制品中的细胞色素P450 2C9 (cyp2c9)抑制剂。
生化/生理作用
抗细菌。CYP2C9的特异性抑制剂。阻断由CYP2C9介导的亚油酸(氧化应激和AP-1活化增加)的促炎症和致动脉粥样硬化作用。CYP2C9的特异性抑制剂。阻断由CYP2C9介导的亚油酸(氧化应激和AP-1活化增加)的促炎症和致动脉粥样硬化作用。抑制缓激肽诱导的tPA释放。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)