Merck
S5567
Sigma-Aldrich
SP600125
≥98% (HPLC), powder or solid, JNK inhibitor
别名:
1,9-吡唑蒽酮, 吡唑并蒽酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8N2O
CAS Number:
分子量:
220.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
Product Name
SP600125, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 20 mg/ml, clear to very slightly hazy, faintly yellow to yellow
H2O: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1c2ccccc2-c3n[nH]c4cccc1c34
InChI
1S/C14H8N2O/c17-14-9-5-2-1-4-8(9)13-12-10(14)6-3-7-11(12)15-16-13/h1-7H,(H,15,16)
InChI 密鑰
ACPOUJIDANTYHO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
應用
C2C12肌原细胞经过SP600125处理后,被用来测试肌生成激细胞活。11它用于处理HepG2处理,测试在氧化胆固醇诱导坏死效果。12
生化/生理作用
SP600125是一种JNK的吡唑蒽酮抑制剂,和ATP竞争性抑制c-Jun的磷酸化。它能够避免炎症基因比如, COX-2, IL-2 IFN-γ和TNF-α.8,9活化。在脑缺血后它能够避免JNK激活,对缺血性中风有治疗作用。10
是c-Jun N端激酶(JNK)新型和选择抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)