Merck
S5772
Sephadex® G-25
BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, Superfine
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.52
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
beads
technique(s)
buffer exchange: suitable
matrix active group
phase
bead diameter
20-50 μm
pore size
exclusion limit (10 bp dsDNA; (rA)10)
pH range
2-13
application(s)
life science and biopharma
compatibility
Cytiva
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
General description
超细葡聚糖凝胶® G-25是一种经常被引用的凝胶过滤介质,用于脱盐和缓冲液交换。葡聚糖凝胶® 是由葡聚糖与环氧氯丙烷交联而成。葡聚糖凝胶的交联程度不同,因此其溶胀程度和分子分馏范围也不同。“超细”表示可用的最小粒度。
Application
葡聚糖凝胶® G-25 适用于缓冲液交换和脱盐寡核苷酸,用于测序、PCR 和标记应用。它用于分离从阿拉斯加鳕鱼皮提取的链霉蛋白酶 E 的两个不同的肽。
Features and Benefits
  • 极佳的回收率
  • 最小样品稀释度
  • 快速且易于使用
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sephadex® G-25
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)