About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.83
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
TMB底物终止液, powder, ELISA, 450 nm
品質等級
形狀
powder
儲存溫度
room temp
相关类别
一般說明
TMB 底物终止(STOP)试剂用于终止 ELISA 中的TMB底物反应,将吸光度从蓝色(620 nm)改为黄色(450 nm)。
應用
TMB 底物终止(STOP)试剂可用于:
  • 体外 制备和分析中性粒细胞胞外诱捕网(NET)
  • 直接结合酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 干扰测定
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)