Merck
SAB4200724
Sigma-Aldrich
抗-AGO2抗体,小鼠单克隆
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗-Argonaute2, 抗-PAZ Piwi域蛋白(PPD), 抗-eIF2C 2, 抗-真核翻译起始因子2C 2, 抗-精氨酸RISC催化组分2, 抗-蛋白Argonaute 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AGO2-10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~95 kDa
物種活性
human
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... AGO2(27161)
一般說明
抗-AGO2小鼠单克隆抗体(小鼠IgG1同工型)来源于用人AGO2蛋白C-末端区域并与匙孔血蓝蛋白(KLH)偶联的合成肽免疫的BALB/c小鼠骨髓瘤细胞,和脾细胞相互融合而产生的AGO2-10杂交瘤细胞。AGO2也称为蛋白argonaute 2、argonaute RNA诱导的沉默复合物(RISC)催化成分2、真核翻译起始因子2C 2(eIF2C2)和PAZ Piwi域蛋白(PPD)。Argonaute 2(AGO2)属于Argonaute家族。它定位于人类染色体8q24。Ago蛋白定位于体细胞的细胞质,并在细胞质加工体中浓缩。
免疫原
对应于人AGO2蛋白C末端区域的合成肽,其与KLH偶联。
應用
抗-AGO2小鼠单克隆抗体已被用于免疫印迹和免疫沉淀。
生化/生理作用
Argonaute 2(AGO2)具有内在的核酸内切酶活性。它能以小RNA向导的方式直接切割mRNA。AGO2可作为RNA诱导的沉默复合物(RISC)的必要催化成分在RNA沉默过程中起核心作用。它对于稳定细胞外体液中外泌体中的循环microRNA(miRNA)中具有重要作用。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)