Merck
SAB4700135
Sigma-Aldrich
单克隆抗 CD28 小鼠抗
low endotoxin, clone CD28.2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CD28.2, monoclonal
形式
buffered aqueous solution
种属反应性
nonhuman primates, human
浓度
1 mg/mL
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD28(940)
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
SAB4700751C7423SAB4700930
Sigma-Aldrich
SAB4700135
单克隆抗 CD28 小鼠抗
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
nonhuman primates, human
species reactivity
human, nonhuman primates
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD28(940)
Gene Information
human ... CD8A(925), CD8B(926)
Gene Information
human ... SIGLEC7(27036)
一般描述
分化簇 28 (CD28) 抗原是一种在初始 T 细胞中表达的共刺激受体(co-stimulatory receptor )。它含有一个短的细胞质尾和两个富含脯氨酸的基序。CD28 由定位于人类染色体 2q33.2 的基因编码。
免疫原
DC28.1.3.3 杂交瘤细胞
应用
试剂设计用于流式细胞术分析。流式细胞术的建议工作稀释度为 2-8μg/mL样品。使用本品的推荐起始点是指定稀释度。研究者应确定工作浓度。
生化/生理作用
分化簇28(CD28)抗原在T细胞活化、增殖、存活和功能中起作用。它介导胸腺发育、外周稳态(peripheral homeostasis)和调节性T细胞的抑制功能。CD28在信号转导中起作用,并参与许多接头蛋白(adaptor protein)的活化。该基因的突变增加了类风湿性关节炎的患病风险。
特点和优势
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外形
溶于不含叠氮化物的磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中;0.2 μm 过滤器灭菌。通过 LAL 试验测定,内毒素水平低于 10 EU/mg 蛋白。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Genetic variants at CD28, PRDM1, and CD2/CD58 are associated with rheumatoid arthritis risk
Raychaudhuri S
Nature Genetics, 41, 1313-1318 (2009)
CTLA-4 and Not CD28 Is a Susceptibility Gene for Thyroid Autoantibody Production
Tomer Y
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 86, 1687-1693 (2001)
Interrupting CD28 costimulation before antigen rechallenge affects CD8(+) T-cell expansion and effector functions during secondary response in mice.
Frohlich M
European Journal of Immunology, 46, 1644-1655 (2016)
Yuki Akieda et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(9), 4162-4174 (2015-04-01)
In patients receiving allogeneic hematopoietic cell transplantation, chronic graft-versus-host disease (cGVHD) remains a frequent complication and resembles autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis. Our previous work demonstrated the critical role of CD28 costimulation of donor T
Cheryl H Rozanski et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(10), 4717-4728 (2015-04-03)
In health, long-lived plasma cells (LLPC) are essential for durable protective humoral immunity, and, conversely, in disease are a major source of pathogenic Abs in autoimmunity, graft rejection, and allergy. However, the molecular basis for their longevity is largely unknown.