About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10FNO2S · HCl
CAS Number:
分子量:
239.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.85
化驗
≥97%
品質等級
形狀
liquid
儲存條件
protect from light
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI 密鑰
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
應用
该溶液以 100mM 水溶液形式提供。储备溶液可以 1:100 稀释至 1mM 工作浓度。建议使用浓度为 0.1-1.0 mM。
生化/生理作用
AEBSF 是一种特异性不可逆的丝氨酸蛋白酶抑制剂。它抑制凝乳蛋白酶、激肽酶、纤溶酶、凝血酶、胰蛋白酶和相关溶栓酶等蛋白酶。AEBSF 是现有丝氨酸蛋白酶抑制剂的极佳替代品,因为它具有优异的抑制活性和更低的毒理学风险。
其他說明
在较高的温度和 pH 值大于 7 时,AEBSF 的稳定性迅速下降。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)