SCP0185
Sigma-Aldrich
Metalloendopeptidase Substrate
Empirical Formula (Hill Notation):
C28H37N7O7
分子量:
583.64
NACRES:
NA.32
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Abz-Ala-Gly-Leu-Ala-p-nitro-benzylamide
Application
ABZ-Ala-Gly-Leu-Ala-NBA (AAGLAN) is used to detect metalloendoprotease activity.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Germany
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Flash Point(C)
Not applicable
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。