SCP0256
Sigma-Aldrich
Tyrosine Specific Protein Kinase Inhibitor Peptide A
Empirical Formula (Hill Notation):
C111H168N30O35
分子量:
2482.70
NACRES:
NA.32
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Ala-Pro-Ser-Asp-Ser-Ile-Gln-Ala-Glu-Glu-Trp-Tyr-Phe-Gly-Lys-Ile-Thr-Arg-Arg-Glu
Application
Tyrosine Specific Protein Kinase Inhibitor Peptide A (VAPSDSIQAEEWYFGKITRRE) is used in as a tyrosine-dependent protein kinase inhibitor.
WGK Germany
-
分析证书
原产地证书 (CofO)
联系技术服务部门
社交媒体
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
科研、开发、生产。
作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。
© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。
未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。