Merck
All Photos(1)
SHPHLIBR
Sigma-Aldrich
MISSION® LentiPlex® 人类混合shRNA完整文库
For Rapid, Convenient Genome-wide shRNA Screens
NACRES:
NA.51
质量水平
200
产品线
MISSION®
浓度
≥5x108 VP/ml (via p24 assay)
technique(s)
capture ELISA: 5 x 108 TU/mL using p24
运输
dry ice
储存温度
−70°C
一般描述
MISSION LentiPlex混合文库结合MISSION TRC shRNA集合和Sigma慢病毒生产经验的优势,为研究人员提供覆盖全基因组的RNAi筛选。LentiPlex混合系统对非分裂和原代细胞系的递送和长期基因沉默能力更强,探索潜能无限。方便易用的形式让研究人员可在最少的试剂、时间或固定设备投入下,实现快速的全基因组RNAi筛选。
MISSION LentiPlex Complete Human shRNA Pooled Library(人类shRNA混合完整文库)是通过专有流程生产的覆盖全基因组的慢病毒池(慢病毒载体shRNA文库)。文库共有125,000多个来自TRC集合的shRNA构建体,针对2万多个人类基因。每个文库在放行前都经过部分shRNA检测,确保稳健的文库覆盖。文库为即用型慢病毒,滴度在5 x 108 TU/ml以上(p24蛋白检测法),预分为16个亚池,每个亚池约含6,000-8,000个shRNA构建体。另提供下游目标基因鉴定用的扩增和测序引物。
如需关于样品数据和使用等的更多信息,请访问我们的 LentiPlex技术详情页面。
其他说明
MISSION LentiPlex人类shRNA混合文库由货号SHPH01、SHPH15、SHPH2和SHPHLIBR产品组成。从说明书表1可以了解每个文库的shRNA克隆覆盖、靶基因和亚池的大致数目。
另提供用于下游沉默基因鉴定的扩增和测序引物。
shRNA池反卷积
Sigma的反卷积(deconvolution)服务让研究人员可以轻松发现会影响shRNA混合筛选的基因。
  • 对克隆进行新一代测序可确定shRNA混合样品中特定克隆的准确数目
  • shRNA混合筛选提供全面的、重现性结果
  • 稳健统计和信息丰富的数据
更多信息可联系您当地的Sigma销售代表,或发邮件至MISSION RNAi
法律信息
LentiPlex is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Product Information Sheet
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service