一般說明
Sigmacote® 是一种在庚烷中氯化有机聚硅氧烷的溶液,它很容易在玻璃上形成共价的显微镜下薄膜。这种薄膜可以防水,延缓血液或血浆的凝固,并阻止许多基本蛋白质的表面吸附。无需稀释,可立即使用;如避湿保存则可重复使用。
應用
Sigmacote® 已应用于防止生长因子与塑料制品的粘附。它也被用来涂在盖玻片上,以防止幼虫脑在刮片过程中粘附。
生化/生理作用
Sigmacote® 适用于玻璃、陶瓷和光纤。它被用于气相色谱注射玻璃镶件的处理。
法律資訊
Sigmacote is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Comparative analysis of satellite DNA in the Drosophila melanogaster species complex
Jagannathan M, et al.
G3 (Bethesda, Md.), g3-116 (2016)
Analysis of protein S-acylation by gas chromatography-coupled mass spectrometry using purified proteins
Sorek, Nadav and Yalovsky, Shaul
Nature Protocols, 5(5), 834-834 (2010)
Isolation of adult stem cells and their differentiation to Schwann cells
Progenitor Cells, 47-57 (2012)
相关内容
了解与血液、血液形成器官以及血液疾病的治疗、预防及在血液学测试中所使用的染色剂和染料有关的临床研究。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.