Merck
SMB00424
Sigma-Aldrich
桔梗皂苷D
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
3β-(β-D-吡喃葡萄糖基氧基)-2β,16α,23,24-四羟基-O-D-apio-β-D-呋喃基-(1→3)-O-β-D-吡喃木糖基-(1→4)-O-6-脱氧-齐墩果-12-烯-28-酸
经验公式(希尔记法):
C57H92O28
CAS号:
分子量:
1225.32
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(CO)(CO)[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]5(C)C[C@@H](O)[C@@]6(C(O[C@H]7[C@H](O[C@@H]8O[C@@H](C)[C@H](O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]%10OC[C@@](CO)(O)[C@H]%10O)[C@H](O)CO9)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O
InChI
1S/C57H92O28/c1-23-40(81-45-39(72)41(30(64)18-76-45)82-49-43(73)56(75,21-61)22-78-49)36(69)38(71)46(79-23)83-42-33(66)29(63)17-77-48(42)85-50(74)57-12-11-51(2,3)14-27(57)24-7-9-52(4)26-13-28(62)44(84-47-37(70)35(68)34(67)31(16-58)80-47)55(19-59,20-60)25(26)8-10-54(52,6)53(24,5)15-32(57)65/h7,23,25-49,58-73,75H,8-22H2,1-6H3/t23-,25+,26-,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48?,49-,52+,53+,54+,56+,57+/m0/s1
InChI key
RJDYKSRQTBCKLC-XTIQGCOGSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
桔梗皂苷D (platycodin D)是从桔梗根(Platycodonis Radix)中提取的一种三萜皂苷。
应用
桔梗皂苷D已用于:
  • 使用卵清白蛋白(OVA)诱导的过敏性哮喘小鼠模型,检测其对嗜酸性气道炎症和2型助性T细胞(Th2)信号通路的抗炎和抑制作用
  • 在体内和体外研究中,检测其激活褐色脂肪组织的抗肥胖作用
  • 检测其作为鸡传染性支气管炎(IB)疫苗佐剂的效能
生化/生理作用
桔梗皂苷D具有较强的抗癌性,对体外和体内来源的多种肿瘤细胞株均具有细胞毒性作用。可通过上调肝X受体α(LXRα)和ATP-结合盒转运蛋白A1(ABCA1)信号传导通路,发挥对脂多糖(LPS)诱导的急性肺损伤(ALI)具有抗炎和保护功效。也对顺铂诱导(CDDP)的小鼠肾毒性具有保护作用。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA