SML0231

Sigma-Aldrich

GSK-429286

≥98% (HPLC)

别名:
N-(6-Fluoro-1H-indazol-5-yl)-1,4,5,6-tetrahydro-2-methyl-6-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C21H16F4N4O2
CAS号:
分子量:
432.37

Quality Level

assay

≥98% (HPLC)

form

powder

color

white to beige

solubility

DMSO: ≥10 mg/mL

storage temp.

2-8°C

Packaging

5, 25 mg in glass bottle

Biochem/physiol Actions

GSK-429286 is a potent, selective, orally available Rho kinase (ROCK1) inhibitor and reduced arterial pressure in spontaneously hypertensive rats

Pictograms

Skull and crossbones

Signal Word

Danger

Hazard Statements

Precautionary Statements

RIDADR

UN 2811 6.1 / PGIII

WGK Germany

3

分析证书
原产地证书 (CofO)

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门

社交媒体

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

科研、开发、生产。

作为生命科学行业的全球领先供应商,我们致力于为科研、生物技术开发和生产,以及制药药物疗法开发和生产提供各类解决方案和服务。

© 2021年版权归德国达姆施塔特默克集团(Merck KGaA)及/或其附属公司所有。版权所有。

未经许可,严禁复制本网站上的任何资料。