About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H11BrN2O2
CAS Number:
分子量:
355.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生化/生理作用
5-BDBD 是 P2X4 的特异性抑制剂。
5-BDBD 是 P2X4 的特异性抑制剂。该化合物抑制 CHO 细胞中的 P2X4 电流,IC50 为 500nM。
在天然组织中,5-BDBD被认为是分析P2X受体(P2XRs)亚型P2X4R作用的有益拮抗剂。
特點和優勢
该化合物的相关信息整理于受体分类和信号转导手册的 P2受体:P2X离子通道家族 页面。欲浏览其他手册页面,请 点击这里。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)