主要文件
SML0737
Sigma-Aldrich
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
别名:
(2-(2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基4-亚胺)-2-氧乙基)三苯基氯化磷, Mito-TEMPO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H35N2O2P · Cl
CAS Number:
分子量:
510.03
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
Product Name
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
protect from light
顏色
white to light brown
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
應用
MitoTEMPO已被用作线粒体靶向抗氧化剂。
生化/生理作用
MitoTEMPO是一种线粒体靶向抗氧化剂,一种线粒体超氧化物的特异清除剂。
MitoTEMPO是一种线粒体靶向抗氧化剂,一种线粒体超氧化物的特异清除剂。 MitoTEMPO是抗氧化剂哌啶硝基氧TEMPO与亲脂阳离子三苯基鏻的组合,使MitoTEMPO能够轻松通过脂质双层膜,并在线粒体中积累数百倍。 线粒体功能障碍和氧化应激可导致多种疾病,包括心血管、肾脏、肝脏疾病、帕金森′s病和阿尔茨海默′s病。
其他說明
光敏性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)