Merck
SML1406
Sigma-Aldrich
油菜素唑
≥98% (HPLC), powder, brassinosteroid biosynthesis inhibitor
别名:
β- [(4-氯苯基)甲基]-α - 甲基 - α - 苯基1H-1,2,4-三唑-1-乙醇, (αRS)-rel-β-[(4-氯苯基)甲基]- α - 甲基 - α - 苯基 - 1H-1,2,4-三唑-1-乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18ClN3O
CAS Number:
分子量:
327.81
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
Product Name
油菜素唑, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=CC=C(C[C@@H](N2N=CN=C2)[C@@](C)(O)C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-18(23,15-5-3-2-4-6-15)17(22-13-20-12-21-22)11-14-7-9-16(19)10-8-14/h2-10,12-13,17,23H,11H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
YULDTPKHZNKFEY-MSOLQXFVSA-N
應用
油菜素唑已用于表型分析,以检测 G 蛋白 β 亚基agb1突变体的形态变化。
生化/生理作用
油菜素唑可诱导拟南芥矮化和形态变化 ,这导致与油菜素甾醇缺陷型突变体的相似性。这些变化被油菜素内酯处理中和,表明油菜素唑导致 拟南芥中油菜素内酯缺乏
油菜素唑是油菜素类固醇生物合成的抑制剂,类固醇激素是植物生长和发育所必需的。
油菜素唑是油菜素类固醇生物合成的抑制剂,类固醇激素是植物生长和发育所必需的。它已被用于研究油菜素类固醇的功能。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)