Merck
SML1463
Sigma-Aldrich
NHI-2
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
1-Hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-Indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-hydroxy-6-phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate
经验公式(希尔记法):
C17H12F3NO3
分子量:
335.28
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ON(C(C(OC)=O)=C1)C2=C1C(C(F)(F)F)=CC(C3=CC=CC=C3)=C2
InChI
1S/C17H12F3NO3/c1-24-16(22)15-9-12-13(17(18,19)20)7-11(8-14(12)21(15)23)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,23H,1H3
InChI key
YPPFWRWCZNXINO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NHI-2 is an inihbitor of Lactate dehydrogenase-A (LDH-A, LDHA), a key enzyme necessary to sustain glycolysis, the major pathway used by many cancer cells for cell growth and proliferation (the Warburg effect). NHI-2 has anti-glycolytic activity against a variety of cancer cells. NHI-2 inhibited cell growth of pancreatic cancer LPC006 and PANC-1 cells and enhanced the antiproliferative effects of Gemcitabine and caused apoptosis in colon cancer HCT116 cells.
NHI-2 possesses highr cell permeability.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA