About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H29NO2
CAS Number:
分子量:
387.51
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
4-Hydroxytamoxifen Ready Made Solution, 5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
生物源
synthetic
品質等級
形狀
solution
濃度
5 mg/mL in ethanol: isopropanol (95:5)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CC)/c3ccccc3)\c2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
InChI 密鑰
TXUZVZSFRXZGTL-QPLCGJKRSA-N
生化/生理作用
4-羟基他莫昔芬是他莫昔芬的活性代谢产物。
4-羟基他莫昔芬是他莫昔芬的活性代谢产物。4-羟基他莫昔芬在人肝脏中由细胞色素 P450 2D6 形成,是一种强效选择性雌激素受体拮抗剂。4-羟基他莫昔芬用于刺激 LC3 脂化,并以超氧化物依赖的方式形成自噬囊泡。在原代培养的人肝细胞中,他莫昔芬和 4-羟基他莫昔芬显著诱导细胞色素 P450 3A4(一种主要的药物代谢酶)。4-羟基他莫昔芬经历反 (E-Z) 异构化—这一过程发生在所有常见的实验室溶剂中。
4-羟基他莫昔芬的反式 异构体具有抗雌激素活性,而 顺式 4-羟基他莫昔芬是雌激素受体的关键激动剂。4-羟基他莫昔芬通过激活 乳腺癌细胞中p38 通路促进凋亡。
準備報告
4-羟基他莫昔芬为 13 mM 溶液。推荐工作浓度为 10-100μM。因此,4-羟基他莫昔芬制备液应在细胞培养基中以 1:130-1:1,300 稀释。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)