About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H12F3NO3S2
CAS Number:
分子量:
423.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
faint yellow to dark orange
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C(C=C1)=CC=C1/C=C(SC2=S)\C(N2CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O
InChI
1S/C19H12F3NO3S2/c20-19(21,22)14-3-1-2-12(8-14)10-23-16(24)15(28-18(23)27)9-11-4-6-13(7-5-11)17(25)26/h1-9H,10H2,(H,25,26)/b15-9+
InChI 密鑰
DJTINRHPPGAPLD-OQLLNIDSSA-N
生化/生理作用
CY-09 是一种NLRP3炎性体抑制剂。CY-09 直接与 NLRP3 NACHT 结构域的 ATP 结合基序结合,并抑制其 ATP 酶活性,从而阻断 NLRP3 炎性体的组装和激活。在小鼠模型中,CY-09 对 2 型糖尿病和冷冻吡啶相关自身炎症综合征 (CAPS) 有治疗作用,这是由 NLRP3 的功能获得性突变(gain-of-function mutation)引起的。
NLRP3炎性体抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)