Merck
SML2874
Sigma-Aldrich
CAY10583
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
4′-[[(1-Oxopentyl)phenylamino]methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4′-{[pentanoyl(phenyl)amino]methyl}-1,1′-biphenyl-2-carboxylic acid, CAY 10583
经验公式(希尔记法):
C25H25NO3
分子量:
387.47
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
储存条件
desiccated
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C25H25NO3/c1-2-3-13-24(27)26(21-9-5-4-6-10-21)18-19-14-16-20(17-15-19)22-11-7-8-12-23(22)25(28)29/h4-12,14-17H,2-3,13,18H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
IUJTVDNJFPZYBL-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
CAY10583 is a potent and selective full agonist for Leukotriene B4 receptor type 2 (BLT2). CAY10583 promotes wound healing and cell proliferation in cultured intestinal epithelial cells.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA