Merck
SML3026
Sigma-Aldrich
BAY-786
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
(2R)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2R)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2,3,5,6-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1,1-dioxide
经验公式(希尔记法):
C29H26ClF4N3O5S2
分子量:
672.11
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
旋光性
[α]/D 105 to 125°, c = 0.5 in chloroform-d
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(C1=CC2=C(N(S(=O)(C3=CC=C(F)C=C3)=O)[C@H](C4CC4)C2(CC5)CCS5(=O)=O)C=C1)NCC6=NC=C(C(F)(F)F)C=C6Cl
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
SML3025SML2705SML2192
BAY-786 ≥98% (HPLC)
SML3026
BAY-786
BAY-784 ≥98% (HPLC)
SML3025
BAY-784
TP-008 ≥98% (HPLC)
SML2705
TP-008
A-485 ≥98% (HPLC)
SML2192
A-485
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
生化/生理作用
BAY-786 is a negative control for an orally available, non-toxic, potent, and selective GnRH-R antagonist BAY-784.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Olaf Panknin et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(20), 11854-11881 (2020-09-23)
The growth of uterine fibroids is sex hormone-dependent and commonly associated with highly incapacitating symptoms. Most treatment options consist of the control of these hormonal effects, ultimately blocking proliferative estrogen signaling (i.e., oral contraceptives/antagonization of human gonadotropin-releasing hormone receptor [hGnRH-R]