Merck
SML3338
Sigma-Aldrich
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
别名:
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
经验公式(希尔记法):
C27H29N3O3
分子量:
443.54
MDL编号:
质量水平
检测方案
≥98% (HPLC)
形式
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
储存温度
2-8°C
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
SML1680SML2281SML2874
Sigma-Aldrich
SML3338
NF-56-EJ40
Ex26 ≥98% (HPLC)
SML1680
Ex26
BAY 60-2770 ≥98% (HPLC)
SML2281
BAY 60-2770
CAY10583 ≥98% (HPLC)
SML2874
CAY10583
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
生化/生理作用
NF-56-EJ40 is a high-affinity, potent and human species-selective succinate receptor SUCNR1 (GPR91) antagonist (human GPR91 Ki/KD = 17.4/33 nM; GTPγS assay IC50 = 25 nM/human, >100 μM/rat). Extracellular succinate is reported to hyperpolarize M2 macrophages through GPR91-mediated Gq signaling, blockable by NF-56-EJ40 (1 μM) or Gq inhibitor YM-254890 (1 μM).
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA