主要文件
SRP3084
Sigma-Aldrich
IL-1Ra 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
别名:
ICIL-1RA, IL-1RN, IRAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
20-40 ng/mL
分子量
17.2 kDa
包裝
pkg of 100 μg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
顏色
white to off-white
適合性
suitable for molecular biology
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IL1R1(3554)
一般說明
基因IL-1RA(白细胞介素-1受体拮抗剂)定位于人染色体2q上。 它属于IL-1(白细胞介素1)蛋白家族。 编码的蛋白质具有TIR(Toll/IL-1受体)结构域。 IL-1RA由角膜上皮细胞、单核细胞、嗜中性粒细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生。 它是一种天然存在的炎症抑制蛋白。 重组人IL-1RA是由153个氨基酸残基组成的17.2kDa蛋白质。
研究领域:免疫和 CKS
白介素-1 受体拮抗剂 (IL-1Ra) 是 IL-1 家族一员,可与 IL-1 受体结合而不引发任何细胞内反应。由肝细胞产生的 IL-1Ra 表现出急性期蛋白的特征。内源性 IL-1Ra 在各种实验动物疾病模型以及人类自身免疫和慢性炎症条件下产生。
應用
人IL-1Ra 已用作 IL1 拮抗剂,阻断来自 IL1 受体的信号传导并验证 IL1 信号传导是否负责 CD133 表达细胞的侵袭性。它还用作夹心酶联免疫吸附测定 (ELISA) 中的对照,测定蛋白质含量。
生化/生理作用
作为 IL-1R1 的特异性和选择性竞争性抑制剂,白细胞介素-1受体拮抗剂 (IL-1Ra) 高亲和力结合受体。
白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)可通过竞争性阻断与其I型和II型受体的结合来抑制IL-1α(白细胞介素1 α)和IL-1β (白细胞介素1 β)的活性。 在治疗上,IL-1RA可以帮助治疗败血症、类风湿性关节炎、慢性髓性白血病、哮喘、牛皮癣和炎性肠病。 在HIV-1(人免疫缺陷病毒1)感染的树突细胞中观察到IL-1RA的低表达。
序列
MRPSGRKSSK MQAFRIWDVN QKTFYLRNNQ LVAGYLQGPN VNLEEKIDVV PIEPHALFLG IHGGKMCLSC VKSGDETRLQ LEAVNITDLS ENRKQDKRFA FIRSDSGPTT SFESAACPGW FLCTAMEADQ PVSLTNMPDE GVMVTKFYFQ EDE
外觀
由5mM Tris、pH 8.0 + 25 mM NaCl的溶液冻干而得。
重構
打开前离心小瓶。在水中复原至0.1-1.0mg/ml的浓度。不要涡旋。该溶液可在2-8°C条件下储存长达1周的时间。对于长期储存,建议在含有载体蛋白的缓冲液中进一步稀释(示例0.1% BSA),并在-20°C至-80°C条件下储存在工作等分试样中。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)