化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
20-40 ng/mL
分子量
17.2 kDa
包裝
pkg of 100 μg
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
技術
activity assay: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white to off-white
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IL1R1(3554)
一般說明
研究领域:免疫学&细胞因子
白介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)是天然的炎性抑制蛋白。IL-1Ra可由角膜上皮细胞、单核细胞、中性粒细胞、巨噬细胞和成纤维细胞生成。重组人IL-1Ra是153个氨基酸残基的17.2kDa蛋白质。
白介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)是天然的炎性抑制蛋白。IL-1Ra可由角膜上皮细胞、单核细胞、中性粒细胞、巨噬细胞和成纤维细胞生成。重组人IL-1Ra是153个氨基酸残基的17.2kDa蛋白质。
應用
人白介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)的用途:
- 研究白介素(IL)-1β受体对阿霉素(DOX)诱导的细胞衰老的作用
- 抑制IL-1β与受体的结合
- 了解cl-效应下游的自分泌白介素-1β(IL-1β)信号传导在RPS27调控中的作用
生化/生理作用
白细胞介素-1 受体拮抗剂 (IL-1RA) 抑制 IL-1α 的活性和 IL-1β通过竞争性阻断与其 Ⅰ 型和 Ⅱ 型受体的结合。在治疗上,IL-1RA 可能有助于败血症、恶病质、类风湿性关节炎、慢性粒细胞白血病、哮喘、银屑病和炎症性肠病的治疗。
外觀
20 mM Tris (pH 8.0) 冻干。
重構
先离心,再开瓶。在水中重悬至浓度为0.1-1.0 mg/ml。请勿涡旋。该溶液可在2-8℃下储存长达1周。 对于长期储存,建议在含有载体蛋白(如0.1%BSA)的缓冲液中进一步稀释,分装为工作体积并在-20°C至-80°C下储存。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持