About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech S380230
外徑 × 長度
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
針規
16 , Bevel Tip
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.6mm, 16G, 300mm
應用
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)