化驗
≥99% (titration)
形狀
crystalline powder
有用的pH值範圍
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
mp
187 °C
溶解度
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 防止赫氏颗石藻培养物高压灭菌过程中的盐沉淀
- 作为缓冲液 A 组分,用于均质化秀丽隐杆线虫、果蝇和植物等样品
- 作为新鲜检测缓冲液成分,放射免疫法测定血清褪黑素
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
在测定胶原酶活性时,使用N-(3-[2-呋喃基]丙烯酰基)-Leu-Gly-Pro-Ala在345nm处进行连续分光光度法测定。胶原酶水解胶原肽键。
相关内容
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
了解生产规模的高纯度生物学缓冲液通过我们专业制造溶液,确保稳定性、pH控制和稳定供应。