化驗
≥97% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
131 °C/4 mmHg (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質類型
saturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter