生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
mp
207-210 (dec.) (lit.)
溶解度
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI 密鑰
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
基因資訊
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
準備報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1
標靶器官
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3