Merck
T4019
Sigma-Aldrich
胰蛋白酶−琼脂糖
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
登录查看公司和协议定价
MDL编号:
eCl@ss:
42020142
NACRES:
NA.54
生物来源
bovine pancreas (trypsin)
质量水平
形式
buffered aqueous suspension
浓度
≥15 units/mL (packed gel)
标记范围
≥15 units per mL (packed gel)
基质
beaded agarose
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
应用
An experimental approach using SDS-PAGE, in-gel trypsin digestion and proteomic analysis identified five endosomal proteins. Trypsin cleavage of the high-risk HPV-16 E5 protein (16E5) generates a unique four-amino acid C-terminal peptide that serves as a marker for E5 expression in transfected cells and epithelial cell lines containing integrated and episomal HPV-16 DNA.
单位定义
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BAEE per min at pH 8.0 at 30 °C (titrimetric assay).
外形
Suspension in approx. 10 mM acetic acid, pH 3.2, containing preservative
制备说明
TPCK-treated
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA