About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H18ClNO3S
CAS Number:
分子量:
351.85
Beilstein:
2895215
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Product Name
N--甲苯磺酰基-L-苯基乙基氯甲基酮, ≥97% (TLC), powder
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97% (TLC)
形狀
powder
效力
10-100 μM effective concentration
顏色
white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解度
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
ethanol: 20 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4°C可稳定储存数月。储备液(10 mM的甲醇或乙醇溶液)在4°C可稳定储存数月。
應用
使用N-p-甲苯磺酰基-L-苯丙氨酰甲基氯酮:
  • 研究转录因子NFκB是否参与肾胺酶抗体的表达
  • 检测NF-κB激活的作用
  • 研究其对胰凝乳蛋白酶的抑制作用
某些丝氨酸蛋白酶的不可逆抑制剂;用于抑制胰蛋白酶制剂中的胰凝乳蛋白酶。
生化/生理作用
N-p-甲苯磺酰基-L-苯丙氨酰甲基氯酮(TPCK)可阻断脂多糖(LPS)或核因子κB (NFκB)的细胞因子诱导的激活,进而阻断诱生型一氧化氮合酶(iNOS)和环氧化酶-2(COX-2)转录的诱导。阻断所有有丝分裂原对pp70s6k的激活。通过抑制半胱天冬酶在某些细胞系和某些刺激剂中的作用,阻断凋亡细胞系。还会阻断紫杉醇中引起的细胞凋亡(MCF-7人乳腺癌细胞中)。 ′TPCK识别胰凝乳蛋白酶中的苯丙氨酸残基并阻止其功能。
阻断LPS或细胞因子诱导的核因子κB (NFκB)激活,其反过来阻断iNOS和COX-2转录的诱导。阻断所有有丝分裂原激活 pp70s6k。通过抑制某些细胞的半胱天冬酶加工和某些刺激,进而阻断凋亡细胞。还能够阻断由紫杉醇(在MCF-7人乳腺癌细胞中)引发的细胞凋亡。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
免責聲明
在-20°C下干燥保存时,保质期至少为两年。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)